2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 51.2 EUR
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₅N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02663444
CAS nummer: 72216-05-8