1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905271-1G OR905271-250MG
APOSOR905271-1GEA 461 EUR
APOSOR905271-1G APOSOR905271-250MG
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Ethylphenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₂H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665229
CAS nummer: 299426-84-9