2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905384-1G OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA 420 EUR
APOSOR905384-1G APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 164738-44-7