Methyl-6-methylpicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 6-methylpyridine-2-carboxylate
OR905393-100G OR905393-25G
APOSOR905393-100GEA 214 EUR
APOSOR905393-100G APOSOR905393-25G
Methyl-6-methylpicolinate 98%
Methyl-6-methylpicolinate
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203670
CAS nummer: 13602-11-4