1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905437-1G OR905437-250MG
APOSOR905437-1GEA 395 EUR
APOSOR905437-1G APOSOR905437-250MG
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole 95%
1-(2-Chlorophenyl)-1H-pyrrole
Formule: C₁₀H₈ClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02665228
CAS nummer: 89096-75-3