Benzyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905439-1G OR905439-5G
APOSOR905439-1GEA 0 EUR
APOSOR905439-1G APOSOR905439-5G
Benzyl isocyanide 95%
Benzyl isocyanide
Formule: C₈H₇N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000004
CAS nummer: 10340-91-7