4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Hydroxyphenyl)-2-oxopropanoic acid
OR905458-1G OR905458-5G
APOSOR905458-1GEA 99.3 EUR
APOSOR905458-1G APOSOR905458-5G
4-Hydroxyphenylpyruvic acid 95%
4-Hydroxyphenylpyruvic acid
Formule: C₉H₈O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002591
CAS nummer: 156-39-8