Cycloheptyl isocyanide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905473-100MG OR905473-1G OR905473-250MG
APOSOR905473-100MGEA 191 EUR
APOSOR905473-100MG APOSOR905473-1G APOSOR905473-250MG
Cycloheptyl isocyanide 95%
Cycloheptyl isocyanide
Formule: C₈H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664622
CAS nummer: 134420-07-8