Piroctone olamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905511-25G OR905511-5G OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA 173 EUR
APOSOR905511-25G APOSOR905511-5G APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Formule: C₁₄H₂₃NO₂
Kookpunt: 130…135 °C
Dichtheid: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01690792
CAS nummer: 68890-66-4