5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR905560-1G
OR905560-250MG
OR905560-5G
APOSOR905560-1GEA
600
EUR
APOSOR905560-1G
APOSOR905560-250MG
APOSOR905560-5G
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 95+%
5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formule:
C₈H₈BrN₃ Smeltpunt: 120 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
CAS nummer:
499770-76-2 |