2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905592-1G OR905592-250MG OR905592-5G
APOSOR905592-1GEA 179 EUR
APOSOR905592-1G APOSOR905592-250MG APOSOR905592-5G
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde 95%
2-Amino-3-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999245
CAS nummer: 70127-96-7