5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 236 EUR
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Formule: C₇H₅BrN₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09834823
CAS nummer: 455280-00-9