Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 93.5 EUR
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Ethyl-2-ethylacetoacetate
Formule: C₈H₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039898
CAS nummer: 607-97-6