6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 6-Methyl-8-methylsulphanyl-imidazo[1,2-a]pyrazine
OR905621-100MG OR905621-1G OR905621-250MG
APOSOR905621-100MGEA 275 EUR
APOSOR905621-100MG APOSOR905621-1G APOSOR905621-250MG
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine ≥98%
6-Methyl-8-methylsulphanylimidazo[1,2-a]pyrazine
Formule: C₈H₉N₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17215754
CAS nummer: 1094070-46-8