2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905627-1G OR905627-5G
APOSOR905627-1GEA 87.6 EUR
APOSOR905627-1G APOSOR905627-5G
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 96%
2-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Formule: C₈H₉ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06797973
CAS nummer: 1134529-25-1