2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905690-1G OR905690-250MG
APOSOR905690-1GEA 220 EUR
APOSOR905690-1G APOSOR905690-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-yl)acetic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
MW: 172.570 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907855
CAS nummer: 930798-25-7