2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905691-1G OR905691-250MG
APOSOR905691-1GEA 54.8 EUR
APOSOR905691-1G APOSOR905691-250MG
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid 95%
2,5-Dichlorothiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16615251
CAS nummer: 127426-30-6