2,5-Dimethoxyphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905695-1G OR905695-5G
APOSOR905695-1GEA 67.2 EUR
APOSOR905695-1G APOSOR905695-5G
2,5-Dimethoxyphenol 95%
2,5-Dimethoxyphenol
Formule: C₈H₁₀O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00094237
CAS nummer: 18113-18-3