4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905698-1G OR905698-25G
APOSOR905698-1GEA 0 EUR
APOSOR905698-1G APOSOR905698-25G
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine 95%
4-Chloro-6-methyl-2-(methylthio)pyrimidine
Formule: C₆H₇ClN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023233
CAS nummer: 17119-73-2