5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905716-1G OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA 541 EUR
APOSOR905716-1G APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Formule: C₅H₆BrN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03861147
CAS nummer: 56181-38-5