(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Ala-OBu, (S)-Butyl 2-aminopropanoate
OR905744-1G OR905744-5G
APOSOR905744-1GEA 70.1 EUR
APOSOR905744-1G APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Formule: C₇H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12796122
CAS nummer: 2885-02-1