1-Ethyl-2-pyrrolidon 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905748-100G OR905748-500G
APOSOR905748-100GEA 0 EUR
APOSOR905748-100G APOSOR905748-500G
1-Ethyl-2-pyrrolidon 96%
1-Ethyl-2-pyrrolidon
Formule: C₆H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003199
CAS nummer: 2687-91-4