3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905788-1G OR905788-250MG
APOSOR905788-1GEA 179 EUR
APOSOR905788-1G APOSOR905788-250MG
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile 95%
3-Amino-1-cyclopentyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formule: C9H12N4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11040167
CAS nummer: 122799-98-8