7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905796-10G OR905796-1G OR905796-5G
APOSOR905796-10GEA 342 EUR
APOSOR905796-10G APOSOR905796-1G APOSOR905796-5G
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine 95%
7-Chloro-5-methyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formule: C₆H₅ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00227619
CAS nummer: 24415-66-5