Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905800-1G OR905800-250MG
APOSOR905800-1GEA 62.9 EUR
APOSOR905800-1G APOSOR905800-250MG
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Formule: C₁₀H₁₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00095227
CAS nummer: 5326-50-1