7-Chloro-4-chromanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905815-1G
OR905815-5G
APOSOR905815-1GEA
65.8
EUR
APOSOR905815-1G
APOSOR905815-5G
7-Chloro-4-chromanone 95%
7-Chloro-4-chromanone
Formule:
C₉H₇ClO₂ MW: 182.6000 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09744054 CAS nummer: 18385-72-3 |