4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905846-100G OR905846-25G
APOSOR905846-100GEA 208 EUR
APOSOR905846-100G APOSOR905846-25G
4-tert-Butyl-2-nitrophenol 98%
4-tert-Butyl-2-nitrophenol
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191888
CAS nummer: 3279-07-0