5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 84.7 EUR
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Formule: C₄H₄BrN₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07778608
CAS nummer: 56621-91-1