(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl (S)-(+)-3-hydroxybutyrate
OR905870-1G OR905870-5G
APOSOR905870-1GEA 234 EUR
APOSOR905870-1G APOSOR905870-5G
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate 95%
(S)-tert-Butyl-3-hydroxybutanoate
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040559
CAS nummer: 82578-45-8