4-Bromobutyryl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 213 EUR
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
4-Bromobutyryl chloride 97%
4-Bromobutyryl chloride
Formule: C₄H₆BrClO
Kookpunt: 101 °C/37mmHg
Dichtheid: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000753
CAS nummer: 927-58-2
UN: 3265
ADR: 8,II