6-Cyano-1-tetralone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905894-1G OR905894-250MG OR905894-5G
APOSOR905894-1GEA 90.6 EUR
APOSOR905894-1G APOSOR905894-250MG APOSOR905894-5G
6-Cyano-1-tetralone 98%
6-Cyano-1-tetralone
Formule: C₁₁H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179289
CAS nummer: 90401-84-6