5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 220 EUR
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02253715
CAS nummer: 386736-99-8