5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR905958-1G OR905958-5G
APOSOR905958-1GEA 96.4 EUR
APOSOR905958-1G APOSOR905958-5G
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-(tert-Butyl)isoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07377301
CAS nummer: 90607-21-9