2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
2-Chloro-3-formylbenzonitrile
OR905987-1G
OR905987-5G
APOSOR905987-1GEA
58.4
EUR
APOSOR905987-1G
APOSOR905987-5G
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde 98%
2-Chloro-3-cyanobenzaldehyde
Formule:
C₈H₄ClNO MW: 165.5765 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08460147 CAS nummer: 165187-24-6 |