1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 22 EUR
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Formule: C₁₁H₁₈N₂O₂
MW: 210.27 g/mol
Smeltpunt: 60…63 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01861223
CAS nummer: 91419-52-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS III