(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Ethyl 4-chlorophenylacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)acetate
OR906001-25G
OR906001-500G
APOSOR906001-25GEA
0
EUR
APOSOR906001-25G
APOSOR906001-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 97%
(4-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Formule:
(C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018791 CAS nummer: 14062-24-9 |