1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906008-1G OR906008-250MG
APOSOR906008-1GEA 490 EUR
APOSOR906008-1G APOSOR906008-250MG
1,2-Benzisoxazol-6-ol 95%
1,2-Benzisoxazol-6-ol
Formule: C₇H₅NO₂
Kookpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09999144
CAS nummer: 65685-55-4