6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906012-1G OR906012-250MG
APOSOR906012-1GEA 156 EUR
APOSOR906012-1G APOSOR906012-250MG
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 96%
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formule: C₅H₃ClN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697157
CAS nummer: 23002-51-9