5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906027-1G OR906027-250MG
APOSOR906027-1GEA 0 EUR
APOSOR906027-1G APOSOR906027-250MG
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione 95%
5-Methoxyisobenzofuran-1,3-dione
Formule: C9H6O4
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02670942
CAS nummer: 28281-76-7