1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906032-10G OR906032-1G OR906032-5G
APOSOR906032-10GEA 252 EUR
APOSOR906032-10G APOSOR906032-1G APOSOR906032-5G
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol 98%
1-(Pyrimidin-2-yl)piperidin-4-ol
Formule: C₉H₁₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05864742
CAS nummer: 893755-98-1