Methyl-5-chloronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906050-10G OR906050-1G OR906050-5G
APOSOR906050-10GEA 453 EUR
APOSOR906050-10G APOSOR906050-1G APOSOR906050-5G
Methyl-5-chloronicotinate 98%
Methyl-5-chloronicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09702467
CAS nummer: 51269-81-9