Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906109-1G
OR906109-250MG
APOSOR906109-1GEA
86.5
EUR
APOSOR906109-1G
APOSOR906109-250MG
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine 98%
Isoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Formule:
C₆H₅N₃O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD13193314 CAS nummer: 114080-93-2 |