4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906145-1G OR906145-250MG
APOSOR906145-1GEA 869 EUR
APOSOR906145-1G APOSOR906145-250MG
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4-(Methoxymethyl)-5-methylisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06805582
CAS nummer: 934156-84-0