6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906153-1G OR906153-250MG
APOSOR906153-1GEA 212 EUR
APOSOR906153-1G APOSOR906153-250MG
6-Chloroquinazolin-4-amine 98%
6-Chloroquinazolin-4-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02676502
CAS nummer: 19808-35-6