4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906160-1G
OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA
0
EUR
APOSOR906160-1G
APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Formule:
C₄H₄BrN₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00233962 CAS nummer: 1439-10-7 |