Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906174-1G OR906174-5G
APOSOR906174-1GEA 62.9 EUR
APOSOR906174-1G APOSOR906174-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Formule: C₉H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10687312
CAS nummer: 754125-43-4