6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906264-1G OR906264-5G
APOSOR906264-1GEA 143 EUR
APOSOR906264-1G APOSOR906264-5G
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
6-Nitro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₆N₂O₄
Smeltpunt: 304…305 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664466
CAS nummer: 10242-00-9