1-Chloro-3-methoxypropane 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906289-100G OR906289-25G
APOSOR906289-100GEA 505 EUR
APOSOR906289-100G APOSOR906289-25G
1-Chloro-3-methoxypropane 98%
1-Chloro-3-methoxypropane
Formule: C₄H₉ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05663419
CAS nummer: 36215-07-3