tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 51.2 EUR
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₉NO₂
Kookpunt: 75…80 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01632522
CAS nummer: 159635-49-1