6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR906327-1G OR906327-250MG OR906327-5G
APOSOR906327-1GEA 326 EUR
APOSOR906327-1G APOSOR906327-250MG APOSOR906327-5G
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride 95%
6-Chloro-2,3-dihydro-1H-indole hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09026834
CAS nummer: 89978-84-7